Merck
A8200
Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica
lyophilized powder, 50-150 units/mg protein
Szinonimák:
AAP, Aminopeptidase from Vibrio proteolyticus, bacterial leucyl aminopeptidase
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
Proteomics Grade
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
50-150 units/mg protein
molekulatömeg
29.5 kDa
összetétel
Protein, ~40% biuret
oldhatóság
H2O: soluble 0.9-1.1 mg/mL, clear, colorless
idegen aktivitás
endopeptidase, essentially free
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A zinc-containing enzyme.
Alkalmazás
Aminopeptidases are a family of widely distributed proteases, which may be used to study many significant biological processes such as protein maturation, hormone production, and peptide digestion. The enzyme has been used to measure the kinetic rate constant for the binding of bestatin, a general protease inhibitor, to aminopeptidase.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica is a metalloenzyme, which contains 2 atoms of Zn2+ in a single polypeptide with an approximate molecular weight of 29.5 kDa as determined by sedimentation. This enzyme has a high degree of stability, being stable even at temperatures of 70 °C for several hours. Partial inactivation occurs in 8 M urea. Maximum stability and activity are between pH 8.0-8.5. Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica can function as an esterase.
Aminopeptidase from Aeromonas proteolytica is involved in protein maturation, hormone production and peptide digestion.
Catalyzes the release of an N-terminal amino acid, preferentially leucine, but not glutamic or aspartic acids.
Fizikai forma
Lyophilized powder containing tricine buffer, pH 8.0, zinc chloride and stabilizer.
Elkészítési megjegyzés
Dissolves in water at 0.9-1.1 mg/mL concentration to form a clear, colorless solution.
Egyéb megjegyzések
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of L-leucine p-nitroanilide to L-leucine and p-nitroaniline per min at pH 8.0 at 25 °C.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
James Kahn et al.
Biochemistry and molecular biology education : a bimonthly publication of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, 38(4), 238-241 (2011-05-14)
We have recently designed a biochemistry laboratory experiment for the purpose of providing students an advanced experience with enzyme kinetics and the kinetics of binding. Bestatin, a well-known and commercially available general protease inhibitor, is a slow-binding inhibitor of aminopeptidase
D Mahadevan et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 8(11), 2546-2549 (1999-12-14)
The Aeromonas proteolytica aminopeptidase (AMP), Pseudomonas sp. (RS-16) carboxypeptidase G2 (CPG2), and Streptomyces griseus aminopeptidase (SGAP) are zinc dependent proteolytic enzymes with cocatalytic zinc ion centers and a conserved aminopeptidase fold. A BLAST search with the sequence of the solved
C Schalk et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 294(1), 91-97 (1992-04-01)
The heat-stable aminopeptidase from Aeromonas proteolytica has been purified using two new procedures, with the aim of preparing large single crystals for X-ray analysis. In a first procedure, we tried to avoid any drastic conditions capable of inducing microheterogeneities in
William T Desmarais et al.
Structure (London, England : 1993), 10(8), 1063-1072 (2002-08-15)
The aminopeptidase from Aeromonas proteolytica (AAP) is a bridged bimetallic enzyme that removes the N-terminal amino acid from a peptide chain. To fully understand the metal roles in the reaction pathway of AAP we have solved the 1.20 A resolution
K M Huntington et al.
Biochemistry, 38(47), 15587-15596 (1999-11-26)
Peptide-derived thiols of the general structure N-mercaptoacyl-leucyl-p-nitroanilide (1a-c) were synthesized and found to be potent, slow-binding inhibitors of the aminopeptidase from Aeromonas proteolytica (AAP). The overall potencies (K(I)) of these inhibitors against AAP range from 2.5 to 57 nM exceeding