324713
Endoproteinase Glu-C, Excision Grade, Staphylococcus aureus
Szinonimák:
Endoproteinase Glu-C, Excision Grade, Staphylococcus aureus, V8 Protease
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Staphylococcus aureus
Minőségi szint
grade
Proteomics Grade
form
lyophilized
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1