RPMI-1640 médiakészítmény
RPMI-1640 Moore és munkatársai a Roswell Park Memorial Institute-ban fejlesztették ki, innen az RPMI rövidítés. A készítmény az RPMI-1630 médiasorozaton alapul, bikarbonát pufferrendszert alkalmazva, valamint az aminosavak és vitaminok mennyiségének megváltoztatásával. Az RPMI-1640 táptalajt általában emlős és primer sejtek, mint például HeLa sejtek, humán perifériás vér mononukleáris sejtek (PBMC), humán normál és daganatos leukociták, Jukrat sejtek stb. Az RPMI-1640 megfelelő kiegészítés esetén széleskörű alkalmazhatóságot mutatott számos tenyésztett sejttípus növekedésének támogatására, beleértve a friss humán limfocitákat a 72 órás fitohemaglutinin (PHA) stimulációs vizsgálatban.