Merck
1683708
USP
Triethylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Triglycol
Méret kiválasztása
0.5 ML
142 000,00 Ft
142 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
0.5 ML
142 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2CH2O)2CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
Beilstein:
969357
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
142 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
699 °F
robbanási határérték
9.2 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
sűrűség
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Triethylene glycol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Jogi nyilatkozat
The product is notintended for use as a biocide under global biocide regulations, including butnot limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act,European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management RegulatoryAgency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer ChemicalProducts and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Alkalmazás
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
330.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
166 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Chromatograms
suitable for GC