Fontos dokumentumok
PHR1046
Ethylene glycol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Monoethylene glycol, 1,2-Ethanediol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1265515
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
robbanási határérték
15.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
sűrűség
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - open cup