713-0792
GC Analysis of Glycols on Nukol
suitable for GC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: Nukol, 15 m x 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25326)
oven: 110 °C, 8 °C/min to 220 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 15 mL/min
injection: 1 μL, direct
sample: 100 ppm each glycol in water
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)