Merck
03128
Supelco
Diethylene glycol
analytical standard
Szinonimák:
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
Lineáris képlet:
(HOCH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.12
Beilstein:
969209
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.14 (vs air)
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
leírás
non-ionic
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
viscous liquid (clear)
öngyulladási hőmérséklet
442 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
2-12.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
sűrűség
1.115-1.117 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Diethylene glycol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in toothpaste, poly(ethylene terephthalate) yarns, pharmaceutical products and human biological samples by various chromatography techniques.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Formation of diethylene glycol as a side reaction during production of polyethylene terephthalate.
Hovenkamp, S. G., and J. P. Munting.
Journal of Polymer Science. Part A-1, Polymer Chemistry, 8.3, 679-682 (1970)
Fast determination of toxic diethylene glycol in toothpaste by ultra-performance liquid chromatography-time of flight mass spectrometry
Hernandez F, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391(3), 1021-1021 (2008)
Validated gas chromatographic-mass spectrometric assay for determination of the antifreezes ethylene glycol and diethylene glycol in human plasma after microwave-assisted pivalylation
Maurer HH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 754(2), 401-409 (2001)
Gas chromatographic determination of diethylene glycol in poly (ethylene terephthalate)
Ponder LH
Analytical Chemistry, 40(1), 229-231 (1968)
Identification and quantification of ethylene glycol and diethylene glycol in plasma using gas chromatography-mass spectrometry
Maurer Hans and Kessler C
Archives of Toxicology, 62(1), 66-69 (1988)