Fontos dokumentumok
1265515
USP
Ethylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethylene glycol, 1,2-Ethanediol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
robbanási határérték
15.3 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
sűrűség
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Propylene Glycol
- Polyethylene Glycol 3350
- Noncrystallizing Sorbitol Solution
- Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil
- Maltitol Solution
- Sorbitol Solution
- Sorbitol Sorbitan Solution
- Dapagliflozin Propanediol
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - open cup