Fontos dokumentumok
T59455
Triethylene glycol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Triglycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
699 °F
robbanási határérték
9.2 %
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
sűrűség
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- To prepare fatty acid gelators, which are used to gelate various edible and vegetable oils.
- As a solvent to prepare superparamagnetic iron oxide nanoparticles for in situ protein purification.
- As an absorbent agent in the subsea natural gas dehydration process.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
330.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
166 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?