Merck
1570483
USP
1,3-Propanediol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,3-Dihydroxypropane, Trimethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.09
Beilstein:
969155
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
API-család
1,3-propanediol
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.440 (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
sűrűség
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
1,3-Propanediol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Propanediol
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)