Fontos dokumentumok
PHR1045
Diethylene glycol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
DEG, 2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000217
traceable to USP 1193265
gőzsűrűség
2.14 (vs air)
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
API-család
diethylene glycol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
442 °F
robbanási határérték
2-12.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diethylene glycol is a a four carbon dimer of ethylene glycol and finds applications as antifreeze, solvent, humectant, hydraulic fluid and brake fluid. It is a potential neuro- and nephrotoxin for humans. It may also be utilized in moisturizers, lubricants, emulsification agents, additives and solvents.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup