Fontos dokumentumok
09068
(±)-1,3-Butanediol
analytical standard
Szinonimák:
1,3-Butylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.1 (20 °C, vs air)
gőznyomás
0.06 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
741 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.2% water
törésmutató
n20/D 1.439-1.441
n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?