Fontos dokumentumok
32160
Diethylene glycol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC), colorless
Szinonimák:
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.14 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
leírás
non-ionic
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
viscous liquid (clear)
öngyulladási hőmérséklet
442 °F
robbanási határérték
2-12.3 %
szennyeződések
≤0.003% peroxides (as H2O2)
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
≤0.8% ethylene glycol (HOCH2CH2OH)
szín
colorless
APHA: ≤25
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
sűrűség
1.116 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?