Merck
85978
Supelco
Ethylene glycol
analytical standard
Szinonimák:
1,2-Ethanediol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.07
Beilstein:
505945
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
eCl@ss:
39020501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
15.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
sűrűség
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethylene glycol is a colorless liquid, which may be obtained via hydration of ethylene oxide.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Alkalmazás
Ethylene glycol has been used as a solvent in the synthesis of silver nanostructures, which serve as effective catalysts in the epoxidation reaction of ethylene.
It may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in biological samples by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H H Maurer et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 754(2), 401-409 (2001-05-08)
A gas chromatographic-mass spectrometric assay is described for identification and quantification of the antifreezes ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG) in plasma for early diagnosis of a glycol intoxication. After addition of 1,3-propanediol as internal standard, the plasma sample
Shape?and size?specific chemistry of Ag nanostructures in catalytic ethylene epoxidation
ChemCatChem, 2, 78-83 (2010)
Handbook of Corrosion Data (1994)
Petrochemical Processes null
Alexandra Ehlers et al.
SpringerPlus, 2(1), 203-203 (2013-06-07)
A rapid headspace-gas chromatography (HS-GC) method was developed for the analysis of ethylene glycol and propylene glycol in plasma and serum specimens using 1,3-propanediol as the internal standard. The method employed a single-step derivitization using phenylboronic acid, was linear to