Fontos dokumentumok
93171
Diethylene glycol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.14 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
leírás
non-ionic
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
442 °F
robbanási határérték
2-12.3 %
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤30 mg/kg peroxides (as H2O2)
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OCCOCCO
λ
50 mg/mL in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.060
λ: 280 nm Amax: ≤0.030
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?