Merck
D204609
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-2-propanone
99%
Szinonimák:
1,3-Diphenylacetone, Dibenzyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5CH2)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.27
Beilstein:
974767
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
bp
330 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
SMILES string
O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Alkalmazás
1,3-Diphenyl-2-propanone is used as a precursor to synthesize structurally defined, fluorescent polyphenylene dendrimers as light emitters for organic light emitting diodes. It is also used in the synthesis of several other polycyclic aromatic hydrocarbons and conjugated polymers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
New hyperbranched conjugated polymers containing hexaphenylbenzene and oxadiazole units: convenient synthesis and efficient deep blue emitters for PLEDs application.
Li Z A, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(28), 9101-9108 (2010)
Polytriphenylene Dendrimers: A Unique Design for Blue?Light?Emitting Materials.
Qin T, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(43), 8416-8420 (2008)
Structurally-defined, sulfo-phenylated, oligophenylenes and polyphenylenes.
Skalski T J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(38), 12223-12226 (2015)
Triphenylene-based polymers for blue polymeric light emitting diodes.
Saleh M, et al.
Macromolecules, 43(1), 137-143 (2009)
Fluoranthene derivatives as blue fluorescent materials for non-doped organic light-emitting diodes.
Kumar S, et al.
J. Mater. Sci., 4(1), 193-200 (2016)