Fontos dokumentumok
A86805
Aniline-2-sulfonic acid
95%
Szinonimák:
Orthanilic acid, 2-Aminobenzenesulfonic acid, o-Sulfanilic acid
Teszt
95%
Forma
solid
SMILES string
Nc1ccccc1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?