Fontos dokumentumok
12635
Benzenesulfonic acid
98.0% (T)
Szinonimák:
Phenylsulfonic acid
Teszt
98.0% (T)
Forma
solid
szennyeződések
≤1.0% water
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As an oxidizing agent in the synthesis of Fe(III) benzenesulfonate.
- As a catalyst during the vapor-phase nitration of benzene.
- As a reagent in the synthesis of organic salts.
- To form an organic salt with 5,7-dimethyl-1,8-naphthyridine-2-amine, that can be a synthon for developing supramolecular structures.
- As a dopant for the polymerization of pyrrole to form poly(pyrrole), a conducting polymer useful in the development of flexible capacitors.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?