1432005
USP
Methylparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl 4-hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl paraben, NIPAGIN
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
parabens
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
125-128 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare the standard, standard stock, system suitability, and system suitability stock solutions for assay, identification, and performance test according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Methylparaben
- Methylparaben Sodium
- Dexamethasone Oral Solution
- Ethylparaben Sodium
- Benzaldehyde
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
334.4 °F
Lobbanási pont (C)
168 °C