Fontos dokumentumok
86090
Sulfanilic acid
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Szinonimák:
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
szennyeződések
≤1% ortho/meta-aminobenzene sulfonic acid (HPLC)
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
mp
>300 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?