Fontos dokumentumok
1612608
USP
Silver sulfadiazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Silver(I) sulfadiazine, Sulfadiazine silver
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulfadiazine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
285 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Ag])c2ncccn2
InChI
1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Silver Sulfadiazine Cream
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)