Fontos dokumentumok
1632004
USP
Sulfanilamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
p-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulfanilamide
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
164-166 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Silver Sulfadiazine
- Sulfacetamide Sodium
- Sulfamethoxazole
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1