Fontos dokumentumok
1625009
USP
Sulfadiazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulfadiazine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
253 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Silver Sulfadiazine Cream
- Sulfadiazine
- Sulfadiazine Sodium
- Sulfadiazine Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)