Fontos dokumentumok
8.22338
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
for synthesis
Szinonimák:
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
204-482-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
>400 °C
hatékonyság
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
oldhatóság
water: 10 g/L at 20 °C
sűrűség
1.485 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
620 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)