PHR1184
Sulfanilamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
sulphanilamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. S2151000
traceable to USP 1632004
API-család
sulfanilamide
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1