Fontos dokumentumok
1379183
USP
Melamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
melamine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Urinary tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
572.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
300 °C - closed cup