Merck
M2659
Sigma-Aldrich
Melamine
99%
Szinonimák:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6N6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.12
Beilstein:
124341
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Melamine can be used as a:
  • Reactant in the preparation of melamine trisulfonic acid (MTSA) which is used as a catalyst in various reactions.
  • Nitrogen source for the large scale synthesis of nitrogen-doped graphene (NG).
  • Heterogeneous catalyst in combination with lewis acid ZnI2 for conversion of carbon dioxide to cyclic carbonates.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Urinary tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
572.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
300 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The crystal structure of melamine.
Hughes EW.
Journal of the American Chemical Society, 63(6), 1737-1752 (1941)
Infrared and Raman spectra of melaminium chloride hemihydrate.
Marchewka M K.
Materials Science and Engineering, B, 95(3), 214-221 (2002)
Melamine-ZnI2 as heterogeneous catalysts for efficient chemical fixation of carbon dioxide to cyclic carbonates.
Liu M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(2), 960-966 (2015)
Hannah Dies et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(8) (2018-08-22)
We present a method for the surface-enhanced Raman scattering (SERS)-based detection of toxic contaminants in minimally processed liquid food products, through the use of a dendritic silver nanostructure, produced through electrokinetic assembly of nanoparticles from solution. The dendritic nanostructure is
Catalyst-free synthesis of nitrogen-doped graphene via thermal annealing graphite oxide with melamine and its excellent electrocatalysis.
Sheng Z, et al.
ACS Nano, 5(6), 4350-4358 (2011)