Fontos dokumentumok
8.08614
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
for synthesis
Szinonimák:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Melamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6N6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-615-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
66.65 hPa ( 315 °C)
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
>600 °C
hatékonyság
3161 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7-8 (20 °C, 32 g/L in H2O)
bp
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
354 °C (decomposition)
oldhatóság
3.2 g/L
sűrűség
1.57 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis, biological and in silico studies of a tripodal schiff base derived from 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine: Discusses the synthesis and potential applications of a new Schiff base derived from 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in pharmaceuticals and biotechnology (Oruma et al., 2021).
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Urinary tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
572.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
300 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)