Fontos dokumentumok
52549
Melamine
analytical standard
Szinonimák:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Urinary tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
572.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
300 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?