Fontos dokumentumok
Y0001590
Metformin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Dicyandiamide, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metformin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
208-211 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)