Merck
707228
Sigma-Aldrich
Melamine-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3H6N6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.10
Beilstein:
11316300
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
95% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Urinary tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
572.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
300 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)