Fontos dokumentumok
PHR1274
Melamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1379183
API-család
melamine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Melamine is a nitrogen-rich chemical employed in the production of plastics, resins, laminates, adhesives as well as flame retardants. It may also be utilized as a fertilizer. It is one of the metabolites of cyromazine, which is approved for use as an insecticide on a wide range of vegetable crops.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Urinary tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
572.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
300 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?