Merck
32666
Supelco
Melamine-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3H6N6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.10
Beilstein:
11316300
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
>300 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
Alkalmazás
Melamine-13C3 may be used as an analytical standard for the determination of melamine in milk powder samples by liquid chromatography-electrospray ionization-isotope dilution mass spectrometry (LC-ESI-IDMS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Urinary tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
572.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
300 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The effects of isotope-labeled analogs on the LC-IDMS measurement by comparison of ESI responses and matrix effect of melamine, 13C3-melamine, 13C3 + 15N3-melamine, and 15N3-melamine.
Li XQ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(12), 3233-3243 (2017)