Fontos dokumentumok
Y0001600
Metformin impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Dimethylamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metformin
form
solution
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
170-173 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)