Fontos dokumentumok
1188800
USP
Diclofenac sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Diclofenac sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
diclofenac
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare acid stage standard, standard, standard stock, sensitivity, and system suitability solution for the assay, impurity analysis, identification, and performance test by using liquid chromatography coupled with UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Diclofenac Sodium
- Diclofenac Sodium Delayed-Release Tablets
- Diclofenac Sodium Extended-Release Tablets
- Diclofenac Sodium Topical Solution
- Diclofenac Sodium and Misoprostol Delayed-Release Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)