Merck
BP828
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, NSC 621845
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H9Cl2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.13
Beilstein:
1538309
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
leírás
API family: aceclofenac
API-család
aceclofenac, diclofenac
form
solid
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Diclofenac Diethylamine Gel
  • Diclofenac Prolonged-release Tablets
  • Diclofenac Gastro-resistant Tablets
  • Diclofenac Prolonged-release Capsules
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)