Fontos dokumentumok
PHR2443
Diclofenac Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-Oxindole, 2-Indolinone, Oxindole
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
diclofenac
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 100 mg
bp
227 °C/73 mmHg (lit.)
mp
123-128 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3