Fontos dokumentumok
1188811
USP
Diclofenac related compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone, 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, NSC 621845
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
diclofenac
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Diclofenac Sodium
- Diclofenac Potassium
- Diclofenac Potassium for Oral Solution
- Diclofenac Potassium Tablets
- Diclofenac Sodium Delayed-Release Tablets
- Diclofenac Sodium Extended-Release Tablets
- Diclofenac Sodium and Misoprostol Delayed-Release Tablets
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)