Fontos dokumentumok
1045009
USP
Atropine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Atropine sulfate salt monohydrate, α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Tropine tropate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atropine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
189-192 °C (A) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Általános leírás
Alkalmazás
- Atropine Sulfate Injection
- Atropine Sulfate Ophthalmic Solution
- Atropine Sulfate Ophthalmic Ointment
- Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets
- Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Oral Solution
- Atropine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)