Merck
Y0001915
Aceclofenac impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone, 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, NSC 621845
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H9Cl2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.13
Beilstein:
1538309
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aceclofenac
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Aceclofenac impurity I EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)