Fontos dokumentumok
93484
Diclofenac sodium salt
analytical standard
Szinonimák:
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤2.0% water
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?