Merck
PHR2445
Supelco
Diclofenac Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol, Diclofenac Sodium Impurity C (Ph. Eur.), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzenemethanol, o-(2,6-Dichloroanilino)benzyl alcohol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H11Cl2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.14
Beilstein:
2859040
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
diclofenac
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3