1379401
USP
Meloxicam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
meloxicam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Meloxicam Oral Suspension
- Meloxicam Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2