Fontos dokumentumok
D6899
Diclofenac sodium salt
Szinonimák:
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
mp
283-285 °C
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
kezdeményező
Novartis
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Alkalmazás
- to investigate its radioprotective potential in a study
- to determine the basic viscosity and hydrodynamic values of the solubilizers and their micellar adducts in a study
- as a standard for potentiometric and fluorimetric determination of diclofenac in a sequential injection analysis system
- to inhibit phase II drug metabolizing enzyme (DME) in a study to investigate the inhibitory effects of an ethanol extract of Descurainia sophia seeds on Phase I and II DMEs
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research