Merck
SML3086
Sigma-Aldrich
Diclofenac
≥98% (HPLC), powder, nonsteroidal anti-inflammatory drug
Szinonimák:
2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H11Cl2NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Diclofenac, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC2=CC=CC=C2CC(O)=O
InChI
1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCOPUUMXTXDBNB-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Diclofenac is an orally available, potent and selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Diclofenac is used to treat pain and inflammatory diseases. It inhibits both cycloxygenase-1 (COX-1) and cycloxygenase-2 (COX-2).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Gastrointestinal tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Tomohiro Yoshida et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(19), 5705-5719 (2012-09-11)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP-4) inhibition is suitable mechanism for once daily oral dosing regimen because of its low risk of hypoglycemia. We explored linked bicyclic heteroarylpiperazines substituted at the γ-position of the proline structure in the course of the investigation