G004054
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
sample/matrix: each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap: VOCARB 3000 “K”
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 1 min
desorption preheat: 205 °C
desorption process: 150 mL/min at 210 °C for 1 min
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: VOCOL, 20 m × 0.18 mm I.D., 1.0 μm (28463-U)
oven: 40 °C (0.8 min), 19 °C/min to 125 °C, 32 °C/min to 220 °C (1 min)
inj. temp.: 150 °C
MSD interface: 220 °C
scan range: m/z = 35-400
carrier gas: helium, 1.5 mL/min
injection: 100:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
alkalmazás(ok)
environmental
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
kapcsolódó termék
kiegészítő
minta előkészítés
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)