Fontos dokumentumok
24940-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Szinonimák:
PURGE TRAP K, O.I. ANALYTICAL 4560
Méret kiválasztása
1 EA
77 400,00 Ft
77 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
77 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
NB.21
77 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Ügynökség
suitable for EPA 601
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
environmental
kompatibilitás
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Általános leírás
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560) are used to trap the analytes efficiently in US EPA Methods 502.2 and 524.
Jogi információk
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC