Fontos dokumentumok
22781
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
material
glass
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 601
gyártó/kereskedő neve
Tekmar® 14-2337-024
méret
5 mL
alkalmazás(ok)
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Tulajdonságok és előnyök
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Jogi információk
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.