26294
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
About This Item
Anyagok
glass body
tűméret
(not included)
Jellemzők
This syringe allows you to easily remove the syringe plunger and load water samples into the syringe barrel
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81570
térfogat
5 mL
Általános leírás
This purge and trap version of the SampleLock syringe is designed for analyzing drinking water samples according US EPA purge and trap concentration techniques (EPA methods 502.1, 502.2, 503.1, 524.1, and 524.2).
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)