Fontos dokumentumok
22718-U
Supelco
Soil Sampler
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
gyártó/kereskedő neve
Tekmar® 12-0507-024
méret
150 mm × 19 mm
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with Tekmar® ALS 2016/2032 Sampler
Jogi információk
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)